Tisk…
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline, 3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenyl trifluoromethyl sulphone
PC49359-1G PC49359-250MG
APOSPC49359-1GEA 23480 CZK
APOSPC49359-1G APOSPC49359-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO₃S
MW: 320,084 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24850035
CAS číslo: 1440535-13-6