Tisk…
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formyl-2-nitrobenzotrifluoride, 3-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
PC49354-1G PC49354-250MG PC49354-5G
APOSPC49354-1GEA 7840 CZK
APOSPC49354-1G APOSPC49354-250MG APOSPC49354-5G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664203
CAS číslo: 102844-90-6