Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: [2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine, 2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC49352-1G PC49352-250MG
APOSPC49352-1GEA 4960 CZK
APOSPC49352-1G APOSPC49352-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213547
CAS číslo: 771572-39-5
UN: 3259
ADR: 8,III