2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC49347-1G
PC49347-250MG
APOSPC49347-1GEA
24470
CZK
APOSPC49347-1G
APOSPC49347-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Vzorec:
C₇H₅BrF₃NOS MW: 288,085 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD24369703 CAS číslo: 1432075-81-4 |