Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-ethynylbenzotrifluoride, 1-Bromo-4-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49346-1G PC49346-250MG
APOSPC49346-1GEA 4070 CZK
APOSPC49346-1G APOSPC49346-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃
MW: 249.027 g/mol
Bod tání: 50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24369704
CAS číslo: 142476-42-4