2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49345-1G
PC49345-250MG
APOSPC49345-1GEA
11380
CZK
APOSPC49345-1G
APOSPC49345-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Vzorec:
C₉H₅F₅ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD24369700 CAS číslo: 1432075-80-3 UN: 1993 ADR: 3,III |