7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)mercapto]benzo[d]oxazole, 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphanyl]-1,3-benzoxazole
PC49344-1G
PC49344-250MG
APOSPC49344-1GEA
11580
CZK
APOSPC49344-1G
APOSPC49344-250MG
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Vzorec:
C₈H₃BrF₃NOS MW: 298,08 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24369702 CAS číslo: 1432075-83-6 |