Tisk…
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl trifluoromethyl sulphone
PC49337-1G PC49337-250MG
APOSPC49337-1GEA 9920 CZK
APOSPC49337-1G APOSPC49337-250MG
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Vzorec: C₇H₃Br₂F₃O₃S
MW: 383.965 g/mol
Bod tání: 150…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24369701
CAS číslo: 432-79-1