3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(3-bromo-2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2,3'-Dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(3-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC49325-1G
PC49325-250MG
PC49325-5G
APOSPC49325-1GEA
9490
CZK
APOSPC49325-1G
APOSPC49325-250MG
APOSPC49325-5G
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Vzorec:
C₈H₅Br₂FO MW: 295,931 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16140216 CAS číslo: 1204333-47-0 UN: 3261 ADR: 8,III |