Tisk…
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49324-1G PC49324-250MG PC49324-5G
APOSPC49324-1GEA 9260 CZK
APOSPC49324-1G APOSPC49324-250MG APOSPC49324-5G
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
3-Bromo-2-fluorostyrene
Vzorec: C₈H₆BrF
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23098944
CAS číslo: 871223-88-0
UN: 1993
ADR: 3,III