Tisk…
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-4-fluoroanthranilonitrile, 4-Bromo-2-cyano-5-fluoroaniline
PC49323-1G PC49323-250MG PC49323-5G
APOSPC49323-1GEA 1490 CZK
APOSPC49323-1G APOSPC49323-250MG APOSPC49323-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23098943
CAS číslo: 1334331-01-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III