Tisk…
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-(trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49322-1G PC49322-250MG
APOSPC49322-1GEA 8270 CZK
APOSPC49322-1G APOSPC49322-250MG
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₃BrF₆O
MW: 321.014 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23098942
CAS číslo: 1132701-00-8