Tisk…
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49319-1G PC49319-250MG
APOSPC49319-1GEA 1660 CZK
APOSPC49319-1G APOSPC49319-250MG
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683523
CAS číslo: 302912-33-0