Tisk…
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49318-25G PC49318-5G
APOSPC49318-25GEA 31450 CZK
APOSPC49318-25G APOSPC49318-5G
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate
Vzorec: C₄H₆BrFO₂
Bod varu: 65…66 °C (75 mm Hg)
Hustota: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074353
CAS číslo: 157415-07-1