6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Nitro-2-(perfluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC49317-1G
PC49317-250MG
PC49317-5G
APOSPC49317-1GEA
4570
CZK
APOSPC49317-1G
APOSPC49317-250MG
APOSPC49317-5G
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec:
C₉H₄F₅N₃O₂ MW: 281,139 g/mol Bod tání: 140…141 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18074389 CAS číslo: 4229-01-0 |