Tisk…
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formyl-2-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxaldehyde
PC49315-1G PC49315-250MG
APOSPC49315-1GEA 7670 CZK
APOSPC49315-1G APOSPC49315-250MG
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06410678
CAS číslo: 108338-20-1