Tisk…
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanol, [2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol, 2-(Trifluoromethyl)isonicotinyl alcohol
PC49314-1G PC49314-250MG PC49314-500MG PC49314-5G
APOSPC49314-1GEA 8870 CZK
APOSPC49314-1G APOSPC49314-250MG APOSPC49314-500MG APOSPC49314-5G
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆F₃NO
MW: 177.124 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100737
CAS číslo: 131747-61-0