Tisk…
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49311-1G PC49311-5G PC49311-250MG
APOSPC49311-1GEA 1660 CZK
APOSPC49311-1G APOSPC49311-5G APOSPC49311-250MG
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Vzorec: C₁₀H₅F
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22580725
CAS číslo: 137000-66-9