Tisk…
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methylamine, (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanamine
PC49308-1G PC49308-250MG
APOSPC49308-1GEA 41330 CZK
APOSPC49308-1G APOSPC49308-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
MW: 176.139 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100735
CAS číslo: 916304-20-6