Tisk…
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49307-1G PC49307-250MG
APOSPC49307-1GEA 3280 CZK
APOSPC49307-1G APOSPC49307-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
MW: 273,059 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607678
CAS číslo: 1036990-42-7