Tisk…
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1H-Benzimidazol-5-yl)sulphur pentafluoride, 5-(Pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC49306-1G PC49306-250MG
APOSPC49306-1GEA 7940 CZK
APOSPC49306-1G APOSPC49306-250MG
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₅F₅N₂S
MW: 244,185 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22370117
CAS číslo: 663179-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III