Tisk…
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49305-1G PC49305-250MG PC49305-5G
APOSPC49305-1GEA 8270 CZK
APOSPC49305-1G APOSPC49305-250MG APOSPC49305-5G
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₄F₅NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22370119
CAS číslo: 1379812-05-1