Tisk…
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Trifluoromethoxy)anthranilonitrile, 2-Cyano-4-(trifluoromethoxy)aniline
PC49304-1G PC49304-5G
APOSPC49304-1GEA 5330 CZK
APOSPC49304-1G APOSPC49304-5G
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202,133 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06408813
CAS číslo: 549488-77-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III