Tisk…
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49299-1G PC49299-250MG
APOSPC49299-1GEA 12570 CZK
APOSPC49299-1G APOSPC49299-250MG
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22628766
CAS číslo: 1417341-57-1