Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-trifluoromethoxyphenylboronic acid, (5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC49296-1G PC49296-5G PC49296-25G
APOSPC49296-1GEA 953 CZK
APOSPC49296-1G APOSPC49296-5G APOSPC49296-25G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₅BBrF₃O₃
MW: 284.823 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11504857
CAS číslo: 1072951-56-4