Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC49295-1G PC49295-250MG PC49295-5G
APOSPC49295-1GEA 4070 CZK
APOSPC49295-1G APOSPC49295-250MG APOSPC49295-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₅BBrF₃O₃
MW: 284.823 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19237163
CAS číslo: 959997-86-5