4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 5-Borono-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC49294-1G
PC49294-250MG
PC49294-5G
APOSPC49294-1GEA
3940
CZK
APOSPC49294-1G
APOSPC49294-250MG
APOSPC49294-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BBrF₃O₂ MW: 268.824 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD13181652 CAS číslo: 1310383-25-5 |