Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49293-1G PC49293-250MG
APOSPC49293-1GEA 5290 CZK
APOSPC49293-1G APOSPC49293-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₅BBrF₃O₃
MW: 284.823 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22580724
CAS číslo: 2304634-32-8