4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 2-Borono-5-bromobenzotrifluoride, (4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC49292-1G
PC49292-5G
PC49292-25G
APOSPC49292-1GEA
1780
CZK
APOSPC49292-1G
APOSPC49292-5G
APOSPC49292-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BBrF₃O₂ MW: 268.824 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18447612 CAS číslo: 1394346-22-5 |