Tisk…
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-iodophenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC49291-1G PC49291-25G PC49291-5G
APOSPC49291-1GEA 1080 CZK
APOSPC49291-1G APOSPC49291-25G APOSPC49291-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366.902 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18398076
CAS číslo: 154065-33-5