3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49290-1G
PC49290-5G
PC49290-250MG
APOSPC49290-1GEA
6220
CZK
APOSPC49290-1G
APOSPC49290-5G
APOSPC49290-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene
Vzorec:
C₅H₃BrF₂S MW: 213.043 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22580723 CAS číslo: 1403667-53-7 |