Tisk…
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49288-1G PC49288-250MG PC49288-5G
APOSPC49288-1GEA 9920 CZK
APOSPC49288-1G APOSPC49288-250MG APOSPC49288-5G
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22558088
CAS číslo: 1197944-23-2