Tisk…
3',5'-Dichloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49287-1G PC49287-5G PC49287-25G
APOSPC49287-1GEA 622 CZK
APOSPC49287-1G APOSPC49287-5G APOSPC49287-25G
3',5'-Dichloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
3',5'-Dichloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₂Cl₂F₄O
MDL Number: MFCD23382507
CAS číslo: 1190865-44-1