3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,6-Difluoro-2-hydroxyanisole, 3,6-Difluoroguaiacol
PC49285-1G
PC49285-250MG
PC49285-5G
APOSPC49285-1GEA
8200
CZK
APOSPC49285-1G
APOSPC49285-250MG
APOSPC49285-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
Vzorec:
C₇H₆F₂O₂ MW: 160.118 g/mol Bod varu: 113.5…114.5 °C (37 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12827564 CAS číslo: 75626-22-1 |