Tisk…
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49284-1G PC49284-250MG
APOSPC49284-1GEA 11580 CZK
APOSPC49284-1G APOSPC49284-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22460481
CAS číslo: 1401670-91-4