Tisk…
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-ethynyl-1-fluorobenzene
PC49283-1G PC49283-250MG PC49283-5G
APOSPC49283-1GEA 2650 CZK
APOSPC49283-1G APOSPC49283-250MG APOSPC49283-5G
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
MW: 199,02 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08703533
CAS číslo: 657427-46-8