Tisk…
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-ethynyl-2-fluorobenzene
PC49282-1G PC49282-250MG PC49282-5G
APOSPC49282-1GEA 6290 CZK
APOSPC49282-1G APOSPC49282-250MG APOSPC49282-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22460480
CAS číslo: 1191063-07-6