Tisk…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Formyl-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-Formyl-5-(trifluoromethyl)phenol
PC49281-1G PC49281-250MG PC49281-5G
APOSPC49281-1GEA 4140 CZK
APOSPC49281-1G APOSPC49281-250MG APOSPC49281-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999720
CAS číslo: 1243312-51-7