Tisk…
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Fluoro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 6-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-6-fluorobenzo[b]thiophene
PC49280-1G PC49280-250MG
APOSPC49280-1GEA 8070 CZK
APOSPC49280-1G APOSPC49280-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 95%
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅FO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655861
CAS číslo: 142329-23-5