Tisk…
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49273-1G PC49273-5G PC49273-10G
APOSPC49273-1GEA 705 CZK
APOSPC49273-1G APOSPC49273-5G APOSPC49273-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,547 g/mol
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659465
CAS číslo: 146780-26-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III