Tisk…
2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Pentafluorosulphanyl)phenol, 2-(Pentafluorothio)phenol
PC49268-1G
APOSPC49268-1GEA 10350 CZK
APOSPC49268-1G
2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₅F₅OS
MW: 220,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22415280
CAS číslo: 1126968-75-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III