Tisk…
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49260-1G PC49260-250MG PC49260-5G
APOSPC49260-1GEA 7050 CZK
APOSPC49260-1G APOSPC49260-250MG APOSPC49260-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08703532
CAS číslo: 1057670-01-5