Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)aniline, 5-Bromo-3-fluoro-N1-methylphenylene-1,2-diamine
PC49259-1G PC49259-250MG
APOSPC49259-1GEA 16340 CZK
APOSPC49259-1G APOSPC49259-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₈BrFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22415278
CAS číslo: 1396503-78-8