5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-(5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenyl)methylamine, 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)nitrobenzene
PC49258-1G
PC49258-250MG
APOSPC49258-1GEA
7440
CZK
APOSPC49258-1G
APOSPC49258-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Vzorec:
C₇H₆BrFN₂O₂ MW: 249,037 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22415277 CAS číslo: 1396503-81-3 |