Tisk…
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49250-250MG PC49250-500MG
APOSPC49250-250MGEA 1210 CZK
APOSPC49250-250MG APOSPC49250-500MG
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Vzorec: C₅H₃BrF₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22378823
CAS číslo: 924646-90-2