Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC49244-1G PC49244-250MG
APOSPC49244-1GEA 9920 CZK
APOSPC49244-1G APOSPC49244-250MG
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22378819
CAS číslo: 1360962-58-8