Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49243-1G PC49243-250MG
APOSPC49243-1GEA 9100 CZK
APOSPC49243-1G APOSPC49243-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22378818
CAS číslo: 1008769-87-6