Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49242-1G PC49242-250MG PC49242-5G
APOSPC49242-1GEA 827 CZK
APOSPC49242-1G APOSPC49242-250MG APOSPC49242-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22378817
CAS číslo: 928136-78-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III