Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49240-1G PC49240-250MG
APOSPC49240-1GEA 4960 CZK
APOSPC49240-1G APOSPC49240-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12924842
CAS číslo: 1221716-04-6