5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4924-100MG
PC4924-1G
APOSPC4924-100MGEA
2070
CZK
APOSPC4924-100MG
APOSPC4924-1G
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₇F₃N₂O₂S Bod tání: 212…215 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00206674 CAS číslo: 223499-20-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...